Merck
消泡劑
Product Numbers
A6426 Antifoam 204
A8311 Antifoam 204 (autoclaved)
A5633 抗泡劑 A 濃縮液
A6582 抗泡劑 A 濃縮液 分子生物學級
A5757 Antifoam B Emulsion
A8011 Antifoam C Emulsion
A5758 Antifoam Y-30 Emulsion
A8582 Antifoam SE-15 分子生物學等級
儲存於室溫
產品說明
防沫劑以兩種基本組成方式或兩者的混合物供應。有機消泡劑源自合成。矽基防沫劑一般被認為是矽氧烷聚合物,也是合成的。我們的供應商通常認為確切的成分是專有的。
產品 A6582A6457 and A8582 are listed as Molecular Biology Grade and have been tested for use in bacterial fermentation.大腸桿菌(E. coli )或枯草桿菌(B. subtilis )在添加了有效濃度消泡劑的 Terrific Broth 中生長時,未發現明顯的抑制作用。這些產品都有個別的資料表,歡迎索取。
有機消泡劑
消泡劑 204(A6426 and A8311)
Antifoam 204 含有 100 % 的活性成分,是有機非矽性聚丙烯基聚醚分散體的混合物。它不含礦物油。Antifoam 204 本身可視為一種表面活性剂,但不含其他表面活性剂。本產品為合成物,並非來自動物或植物。Antifoam 204 可重複消毒。
我們建議在微生物培養基中使用的起始濃度為 0.005 % 到 0.01 %。不同應用所需的最佳消泡劑用量需要確定。Antifoam 204 可溶解於甲醇、乙醇、甲苯、二甲苯、四氯乙烯和溫度低於 15 °C 的冷水中。它不溶於溫水和乙二醇。
外觀:透明、無色黏稠液體
密度:1.01 g/mL
黏度:400 cps
雲點:0.5°C:400 cps
雲點:1 % 水溶液中為 18.0-21.0 °C
A8311 is supplied autoclaved for aseptic conditions.
註: Antifoam 204(100 % 有機消泡劑)取代 Antifoam 289(99 % 有機消泡劑加上 1 % 矽二醇作為擴展性增強劑)。
硅酮消泡劑
消泡劑的有效成分是分子量範圍為 3,200 到 16,500 Da 的硅基聚合物。這些產品由 10 到 40 微米大小的顆粒組成,可透過過濾網去除。
矽類防沫劑是懸浮液體,從容器中取樣前必須先進行攪拌,以確保取樣的代表性。
為了去除玻璃器皿中這些類型消泡劑的痕跡,請先用熱肥皂水清洗玻璃器皿,然後用酒精(異丙醇)清洗或漂白。
Antifoam乳液B、C和Y-30含有防腐劑,可防止微生物滋生。長期儲存已稀釋的材料可能會降低這種抗菌效果,因此可能需要額外的防腐劑。
Antifoam A Concentrate (A5633 and A6582)
Antifoam A Concentrate 是一種非常有效的泡沫抑制劑,適用於水性和非水性系統。它是 100% 活性矽聚合物。不含乳化劑。Antifoam A Concentrate 通常在 1-100 ppm 時有效。Antifoam A Concentrate 應以 3-10 份丙二醇(水性)或植物油(非水性)慢慢混合稀釋。本產品在 pH 值 5 至 9 的範圍內穩定。Antifoam A Concentrate 可直接加入發酵培養基,但不建議按需要泵入發酵槽。
外觀:灰色液體
密度:0.97 g/mL at 25 °C
Antifoam B Emulsion (A5757)
Antifoam B Emulsion 是一種含 10 % 活性矽氧烷的水性乳液。
Antifoam B Emulsion 是一種含 10 % 活性矽氧烷的水性乳液,其所含的非離子乳化劑與 Antifoam Emulsion C 和 Y-30 中的乳化劑不同。
Antifoam B Emulsion 可以用 3-10 份的冷水進行預稀,以幫助分散。經預稀釋的懸浮液應立即使用。Antifoam B 乳化液通常在 1-100 ppm 时有效。
外觀:白色乳液
pH: ~6.5
密度: 1.0 at 25 °C
A8011 Antifoam C Emulsion
Antifoam C Emulsion 是一種含 30 % 活性矽氧烷的水性乳液。
Antifoam C乳液可使用3-10份的冷水進行預稀,以幫助分散。經預稀釋的懸浮液應立即使用。
Antifoam C乳液通常在1-10 ppm時有效。
抗泡沫劑 C 乳液的流動特性使其可按需要泵入發酵器系統,並充分攪拌以分散抗泡沫劑:白色乳液
pH: ~3
密度: 1.0 at 25 °C
Antifoam Y-30 Emulsion (A5758 和 A6457)
Antifoam Y-30 Emulsion 是一種含 30 % 活性矽氧烷的水性乳液。它所含的非離子乳化劑與 Antifoam Emulsion B 和 C 中的乳化劑不同。
Antifoam Y-30 Emulsion 可以用 3-10 份的冷水進行預稀,以幫助分散。經預稀釋的懸浮液應立即使用。Antifoam Y-30 Emulsion 通常在 1-100 ppm 時有效。Antifoam Y-30 Emulsion 的流動特性使其可按需要泵入發酵系統,並充分攪拌以分散消泡劑:白色乳液
pH: ~3
密度: 1.0 at 25 °C
Antifoam SE-15 (A8582)
Antifoam SE-15 是活性矽聚合物和非離子乳化劑的 10 % 乳液。這種消泡劑可用水稀釋,在冷熱系統中均有效。可透過高壓消毒法重複消毒。Antifoam SE-15 的流動特性使其可按需要泵入發酵槽:乳白色液體
密度:1.0 g/mL
黏度:2000 cps
注意事項與免責聲明
本產品僅供 R&D 使用,不得用於藥物、家用或其他用途。請參閱安全資料表,以瞭解有關危害和安全處理實務的資訊。
儲存/穩定性
消泡劑的建議儲存溫度為室溫。
使用程序
消泡劑應在發泡發生之前加入。另外,消泡劑也可以按供應的方式使用,即在填充噴嘴、加工桶邊緣或懸掛在發泡系統上方的篩網上擦拭。
由於無法預測特定應用中消泡劑的效果,因此還應該對消泡劑進行測試,以確保在每種微生物的代表性培養條件下,消泡劑具有足夠的消泡效果。應使用最終實驗或發酵條件所預期的培養基成分、溫度、pH 值、混合與通氣等變數。如果消泡劑在這些試驗條件下效果不佳,則可加入更高劑量的消泡劑,或測試不同類型的消泡劑。
應用
消泡矽在微生物發酵技術中的應用。1
在有血清添加和無血清添加的培養基的攪拌式和噴射式生物反應器中,發現泡沫的形成和隨後泡沫層中的細胞損傷/損失是影響細胞生長和單克隆抗體(MAb)生產的主要問題。培養基中的界面活性劑通過改變氣泡的性質和形成泡沫的品質,對細胞生長有深遠的影響。2 在氣泡柱中的雜交瘤細胞懸浮液中加入高濃度的矽氧烷消泡劑,可以降低使用不含保護成分的培養基時的死亡率。3
研究了含有矽聚醚的 非離子Triton™ X-100表面活性剂溶液(即所謂的"雲點消泡劑")的消泡機制。濁點 (CP) 研究顯示,由於混合膠束的形成,Triton X-100/矽聚醚混合體系的 CP 介於發泡表面活性剂和消泡表面活性剂的 CP 之間。4
超臨界二氧化碳用於分析前從血漿中直接提取藥物。超臨界流體直接通過添加了中性(黃酮)或酸性(酮咯酸)藥物的血漿樣本。萃取前需在血漿中加入消泡劑,以避免血漿蛋白質因超臨界流體變性而造成限流器堵塞5
參考資料
1.
Zalay L, Gebhardt I, Kiss I, Vághy T, Inczefi I. 1965 . The application of antifoam silicones in the microbiological fermentation technic Zentralbl. . Bakteriol. Orig . 197(1):118-26.
2.
Zhang S, Handa-Corrigan A, Spier R. 1992. Foaming and media surfactant effects on the cultivation of animal cells in stirred and sparged bioreactors. Journal of Biotechnology. 25(3):289-306. https://doi.org/10.1016/0168-1656(92)90162-3
3.
van der Pol LA, Bonarius D, van de Wouw G, Tramper J. 1993. Effect of silicone antifoam on shear sensitivity of hybridoma cells in sparged cultures. Biotechnol. Prog.. 9(5):504-509. https://doi.org/10.1021/bp00023a009
4.
Németh Z, Rácz G, Koczo K. 1998. Foam Control by Silicone Polyethers?Mechanisms of ?Cloud Point Antifoaming?. Journal of Colloid and Interface Science. 207(2):386-394. https://doi.org/10.1006/jcis.1998.5777
5.
Liu H, Wehmeyer KR. 1994. Supercritical fluid extraction as a sample preparation technique for the direct isolation of drugs from plasma prior to analysis. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications. 657(1):206-213. https://doi.org/10.1016/0378-4347(94)80089-8
防沫劑的物理性能由我們的供應商提供。
Triton 是 Union Carbide Corp.
RBG,VC,MAM 12/05-1