材料
- 细胞培养基:預先加熱至適當溫度(有關正確的培養基與溫度,請參閱 ECACC 細胞品系資料表。)
- 無菌水中的 70% (v/v) 酒精 (793213)
- 胰藍溶液(T8154)
- 0.05% Trypsin/EDTA in HBSS, without Ca2+/Mg2+ (T3924)>T3924)
設備
- 個人防護裝備(無菌手套、實驗室外套、安全面罩)
- 水浴槽設置到適當的溫度
- 微生物安全櫃處於適當的密閉等級
- 離心機
- CO2培養箱
- 血細胞計
- 倒置相差顯微鏡
- 預先標記的瓶子
程序
- 如前所述,使用胰蛋白酶/EDTA使粘附和半粘附细胞悬浮,并在至少相当于胰蛋白酶体积的新鲜培养基中重悬。
- 在無菌條件下取出 100-200 μL 的細胞懸浮液。
- 加入等量的胰藍 (Trypan Blue) (稀釋係數 =2),用移液管輕輕移動混勻。用輕微的壓力將蓋玻片在腔體上來回滑動,直到出現牛頓折射環(牛頓折射環在蓋玻片下呈彩虹狀)。
- 將細胞懸液(約 5-10 μL)填入小室兩側,在倒置相差顯微鏡下使用 x20 倍率觀察。理想情況下,應計算 100 個細胞,以提高細胞計數的準確性(請參閱下面的註釋)。
- 使用以下公式計算存活和未存活細胞的濃度以及存活細胞的百分比。
圖 1.計算有活力細胞數、無活力細胞數及每毫升細胞活力百分比的公式。
關鍵點
1. Trypan Blue 具有毒性,是一種潛在致癌物。應穿戴防護服、手套和臉部/眼睛保護設備。請勿吸入蒸氣。
2. 計數室的中央區域為 1 mm2。此區域再細分為 25 個較小的方塊 (1/25 mm2)。每個方格都有三重線圍繞,然後再細分為 16 個 (1/400 mm2)。室的深度為 0.1 mm。
3.修正係數 104 轉換 0.1 mm3 to 1 mL (0.1 mm3 = 1 mm2 x 0.1 mm)
4.有幾個不準確的來源:
- 腔室中存在氣泡和碎屑
- 腔室過滿,以致樣品流入通道或另一個腔室
- 細胞未完全填滿腔室,細胞未均勻分佈在腔室中
- 細胞太少,無法計數。這可以通過離心細胞,以較小的體積重新懸浮並重新計數來克服
- 細胞太多而無法計數。可以使用較高的胰藍稀釋係數(例如 1:10)來克服這個問題
5.使用血球計可能很費時,而且容易受操作者主觀判斷的影響,而且某些細胞類型(例如那些形成簇的細胞)特別難以使用此方法進行計數。細胞計數設備可提供其他細胞定量方法,包括 Scepter™ Cell Counter。Muse® 細胞分析儀可進行以流式細胞計法為基礎的細胞計數與存活率評估。Scepter™ Cell Counter 是一款便攜式手持細胞計數器,利用 Coulter 原理測量體積。它可以根據大小來量化細胞,並會從較小的碎片中分辨出較大的細胞,這與基於視覺的技術不同,後者依賴於物體識別軟體,無法可靠地檢測到小細胞。Scepter™ 細胞計數器可偵測到每個細胞,並將細胞數量顯示為細胞大小分佈直方圖。從直方圖可計算所有細胞,或使用選取功能來計算選取的子群。透過監控直方圖的變化,您可以深入瞭解從一個實驗到下一個實驗的細胞培養的健康和品質。
圖 2.使用血球計和 trypan blue 計數細胞。可存活的細胞含有完整的細胞膜,不會吸收胰藍,在血球計上顯示為明亮/透明。死細胞的細胞膜受損,會吸收胰藍,在血球計中呈現藍色。細胞存活率可透過活細胞/死細胞的比率來估算。
Network error: Failed to fetch
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。