細胞培養中的真菌感染會對細胞健康和實驗重現性造成嚴重後果。幸運的是,這些感染通常是肉眼可見的。真菌污染會改變苯酚紅的顏色,並會使細胞培養基中的濁度快速上升。雖然檢測培養物是否含有真菌是例行品質控制的重要一環,但在真菌感染開始之前就加以消除和預防也是非常重要的。
抗真菌化合物是針對真菌細胞壁或細胞膜完整性的化學物質,從而控制或消除細胞培養物中的真菌感染。大多數的抗真菌劑會直接或間接增加真菌細胞壁或細胞膜的孔隙度。這些化合物也會干擾細胞壁合成的步驟。除了抗菌藥之外,抗真菌藥在培養細胞系的過程中,已演變成培養液的重要添加劑。
兩性霉素 B 也稱為 Fungizone,對真菌和酵母菌感染最有效。這種化合物能與固醇結合,誘導膜上孔隙的形成。這些孔隙可讓小分子滲出,從而破壞感染。兩性霉素在 37˚C 的細胞培養中可穩定 3 天。
抗真菌劑 Nystatin 又稱 Mycostatin 或 Fungicidine。與 Amphotericin B 相似,Nystatin 透過與真菌細胞膜中的固醇結合,使小分子滲出,從而消除真菌感染。不過,相較於兩性霉素 B,Nystatin 的濃度視窗較大,對培養中的細胞毒性較低。Nystatins 可在 37 ˚C 下於細胞培養中穩定 3 天。
我們也提供水溶性的奈司他丁(N6803 & N9150 ),使用方便,避免使用有機溶劑,最適合保護敏感細胞免受污染。
污染是細胞培養實驗和收集可靠資料的重要問題。支原體污染、細菌污染和其他污染源。a href="/TW/zh/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cell-culture-troubleshooting-contamination" target="_blank">其他常見污染物會對資料的再現性造成負面影響。因此,透過探索來保護您的培養物是非常重要的。抗生素粉末和溶液,確定適合您細胞的抗生素濃度。
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。