氧氣與一氧化氮探針
氧探針
釕(Ruthenium)基複合物已被廣泛用於檢測和定量氧。螢光會被氧強烈淬滅。其優點有
- 壽命長,在 613 nm 附近發光,可將自發光背景降至最低
- 已公佈的應用範圍廣泛
- Ru(dpp)3(PF6
- 優異的穩定性和光穩定性
致氟一氧化氮成像探針
NO探針的生物學相關性
一氧化氮 (NO) 在神經元、內皮細胞和免疫系統中扮演主要的訊號傳遞者角色。NO 與血管擴張1、神經傳遞2、細胞毒性、免疫反應3 和發炎4,5,6有關。
在細胞內,一氧化氮合酶 (NOS) 在分子氧、四氫生物蝶呤、NADPH 和黃素輔助物質的存在下,催化精氨酸轉換為瓜氨酸和 NO。Nε-羥基-L-精氨酸是此反應的中間體。
NO 的半衰期 在體內 只有幾秒鐘7,但是,由於它可溶解於水性和親油性介質中,因此很容易在細胞質中擴散並穿過細胞膜。NO 對中樞神經系統的神經傳導以及突觸可塑性都有影響。在血管中,NO 會活化鸟苷酸環化酶,進而增加 c-GMP 的合成,進而誘發平滑肌鬆弛和血管擴張。另一個有趣的方面是 NO 的毒性,它能與超氧陰離子結合形成過氧亞硝酸鹽,這種氧化自由基會破壞 DNA 和其他細胞成分。
由於 NO 的重要性,因此 NO 的即時檢測和定量非常重要。由於 NO 不穩定,而且在生物系統中的濃度可能很低,因此需要高靈敏度和特異性的檢測方法。如果有合適的 NO 探針,基於螢光顯微鏡的高空間-時間解析度 NO 濃度成像似乎是最佳選擇。
致螢光探針
在尋找選擇性 NO 捕集的過程中,我們發現在分子氧的存在下,NO 與苯基、鄰位二元胺的轉換可以設計出敏感的 NO 探針。8
弱螢光的鄰位二胺可以在 NO 和 O2 的作用下轉換成相應的三唑,導致螢光強度增加。即使不是所有的螢光 NO 探針9,大部分都是基於這個機制。2,3-Diamino-naphthalene (DAN, 88461)被確立為測量NO濃度 體外 和生理條件下的靈敏探針10。在低 nmolar 濃度範圍內可檢測到相關的 2,3-萘並三唑 (NAT)。
圖 1.DAN 和 NAT 分別在激發波長 365 nm(虛線)和 375 nm(實線)時的發射光譜(來自參考資料 9)。
然而,由於 DAN 在載入後會迅速透過細胞膜滲漏,而且其激發/消散波長相當短,會在生物基質中產生高背景螢光,因此 DAN 並非檢測細胞中 NO 的理想選擇。因此,DAN-1(及其可穿透細胞膜的前體 DAN-1 EE)被開發出來8。DAN-1 和其與 NO 的螢光反應產物 DAN-1-T 經由細胞酯酶水解 DAN-1 EE 後所形成的 DAN-1,其漏洩行為確實有相當大的改善。
圖 2.DAN-1 螢光強度時程取決於 [NO](來自參考資料 8)。將 NO 釋放試劑 (a NONOate) (箭頭) 注入 DAN-1 在 pH 7.4 緩衝液中的溶液,最終濃度為 a) 5 μM 和 b) 50 μM,然後在 440 nm 波長、365 nm 激發下測量隨時間變化的螢光強度。
用於活細胞中即時檢測的探針
然而,DAN-1 在活細胞中即時檢測 NO 方面顯示出一些缺點,例如短的激發/誘發波長、細胞毒性、強自發光、消光係數小以及在中性緩衝液中溶解度不足。
為了消除這些缺點,我們開發了 DAF-2 及其可穿透細胞膜的前體 DAF-2-DA11,12。此探針以廣泛使用的螢光素螢光源為基礎,結合了便利的光譜特性和相當的螢光亮度,在水中也是如此(見表 1)。具有相似消光係數的探針 DAF-2 及其 NO 反應產物 DAF-2 T 的量子產率分別為 0.005 和 0.92,因此結合 NO 會導致螢光增加約 20 倍。
DAF-2檢測NO的極限是5 nM 體外,即在沒有吸收副產物的情況下。NO 的氧化形式,如 NO2- 和 NO3-,以及活性氧物質,如 O2。-、H2O2、ONOO- 不會與 DAF-2 反應產生螢光產物,因此在生理條件下,沒有 NO 時不會形成 DAF-2 T。
圖 3.培養的 DAF-2 DA 載入平滑大動脈大鼠肌肉細胞的螢光反應。
在 0.1 M 磷酸盐缓冲液 pH 7.4 中 20° 时的数据;量子产率通过与已知的罗丹明 B 的量子产率比较得出。DAR-1和DAR-2的NO反應產物在pH 7左右顯示出輕微的螢光信號不穩定性,這是由於三唑質子的pKa值在7左右。因此,引入了甲基化的類似物,DAR-M 13,14 (表1 和圖4)。
圖 4.三氮唑形式的螢光強度與 pH 值有關
* 來自 ref. 12,13,14
** 基於暴露於陽光下 3 小時後的螢光強度測量。