Scepter™ 3.0 细胞计数器是唯一一款便携式手持自动细胞计数器。這款細胞計數器是唯一能將 Coulter 阻抗計數的精確性和一致性直接帶到培養罩中的設備。其他自動化計數器需要佔用工作台空間、依賴物體辨識軟體、手動對焦和笨拙的裝載室,而 Scepter™ 3.0 細胞計數器提供真正的自動化,且無視覺系統的錯誤風險。Scepter™ 3.0 細胞計數器採用微加工、精密設計的感應器,可完成所有評估和計算工作,並在 30 秒內提供精確可靠的細胞計數。
如何運作 / 性能
除了是唯一的手持式自動細胞計數器外,Scepter™ 3.0 計數器還帶來了視覺計數器無法提供的基於 Coulter 的精確度。瞭解它如何運作,並查看效能資料。
經驗證的細胞類型
Scepter™計數器已證實在多種類型和大小的細胞上都很精確。請參閱哪些哺乳類動物和其他主要表型的 Scepter™ 計數精確度已通過驗證的清單。
註冊您的 Scepter™ 3.0
向我們註冊您的儀器,以確保您收到軟體和韌體的更新。此外,您還可以第一時間收到有關新應用程式等的及時提醒。
適用於 Scepter™ 2.0 使用者
已經在使用 Scepter™ 2.0 設備進行更智慧的計數嗎?在此瞭解如何升級到更強大、更連結、更易讀的3.0版本。
產品