- Scaffold-Free 3D Cell Culture Methods
- Millicell® Ultra-low Attachment Plates
- Spheroid Formation and Robustness Analysis Protocol
- Spheroid Formation Results
- 球面圓度分析
- Scaffold-Free 3D Cell Culture Methods
三維細胞培養是一種重要的體外替代傳統二維細胞培養的方法。在某些細胞研究應用中,例如癌症研究、再生醫學、實驗藥物發現等,3D 模型可以更貼切地複製體內結構。常見的 3D 實驗模型可分為兩種不同的方法 - 基於支架的方法和不含支架的方法。
在無支架方法中,細胞並不是生長在任何物理支架上,例如或結構支架。由於缺乏支架,細胞系形成稱為球體的 3D 細胞聚集體。此方法可讓細胞直接與基底、其他細胞及細胞外基質 (ECM) 進行全方位互動。研究人員通常使用球體來篩選高通量藥物開發和毒理研究中的化合物。
Millicell®超低附著力平板
。Millicell® Ultra-low Attachment (ULA) Plates 鍍有獨特的超親水聚合物。這種平板可在無支架、高通量的環境中促進均勻球體的自我組裝。
Millicell®ULA板也具有高光學清晰度,因此適用於明視場成像和共焦顯微鏡。
在此,我們展示了如何使用 Millicell® ULA板來計算球形物形成試驗過程中球形物的圓度和圓整度。
圖 1.Millicell® 超低附著力平板。該板具有磨砂表面,可提高讀板速度並消除光線眩光,板的頂部和底部具有編號,可在 96 孔中輕鬆導覽。
Spheroid Formation and Robustness Analysis Protocol
1.將細胞株A549、HeLa和MCF7 加入透明 Millicell® ULA U-bottomed 96 孔板中,每孔 5,000 個細胞。
2.讓細胞生長和分裂 24-72 小時。
3.在 24 小時、3 天、5 天和 7 天的時間點進行明視場和相位成像,以確認單球形成。
4.確定和量化每個球體的面積、圓度和圓度。在 ImageJ 中根據球體內的像素/µm2計算球體面積.
5.使用共焦成像在 Millicell® ULA U-bottomed 96 孔板中以 10X 和 20X 放大倍率評估 7 天時的球體形成。
圖 2.使用明視場和共焦顯微鏡對球體進行成像,以展示 Millicell® ULA 板的光學清晰度。
圖 3.與對照板相比,Millicell® ULA 板中球形細胞的形成。A) A549 細胞;B) HeLa 細胞;C) MCF7 細胞。各細胞系的球形細胞形成無顯著差異。
圖 4.光場影像顯示形成球形的細胞系的球形圓度。A) A549 細胞系球形細胞;B) HeLa 細胞系球形細胞;C) MCF7 細胞系球形細胞;D)Millicell® ULA 與對照板之間的球形圓度量化。
圖 5.明視野影像顯示球形形成細胞系的球形圓度。A) A549 細胞系球形細胞;B) HeLa 細胞系球形細胞;C) MCF7 細胞系球形細胞;D)Millicell® ULA 與對照板之間的球形圓度量化。
Network error: Failed to fetch
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。