三維細胞培養模型已經成為動物模型的替代品,並創造了更具預測性的體外細胞模型,用於藥物發現和化合物篩選。傳統的 3D 細胞培養依靠將細胞包裹在未定義的 Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 肉瘤衍生基底膜 (BME) 提取物中,例如 Matrigel® 基質 (E1270)。這些水凝膠含有生長因子 (TGFβ、EGF、IGF 等) 和 ECM 蛋白 (層粘蛋白、膠原蛋白、entactin 等) 的異質混合物,濃度較高,非生理濃度。由於材料對溫度極度敏感,這些水凝膠需要費力的樣品製備步驟和預防措施,因此不適合高通量藥物篩選應用。最近,針對 3D 培養開發了更明確的合成水凝膠,這些水凝膠更穩定且不含動物,但仍需要使用者將細胞和水凝膠預先混合在一起進行包覆。
TrueGel3D® HTS 水凝胶板是一种即用型解决方案,可使用全合成水凝胶以简单、自动化兼容的方式轻松建立三维细胞培养。96 孔聚苯乙烯玻璃底板含有預鑄的合成功能化 PEG 基水凝膠。這些創新的水凝膠在整個孔內含有逐漸增加的交聯密度。使用者可直接進行細胞播種,無需任何水凝膠製備或包覆步驟。細胞播種後,細胞會逐漸滲透水凝膠,並在數天內建立 3D 細胞培養環境。此外,這種全新設計的水凝膠表面讓使用者可以在同一個水凝膠孔中,以不同的時間點接種不同的細胞群,依序建立共培殖系統。
特色與優點:
- 無需水凝膠組裝步驟:
- 完全合成:批次與批次之間的一致性以及對培養條件的控制。不含動物衍生產品。
- 順序接種:可輕鬆地在不同時間點共同培養各種細胞群:玻璃底 96 孔黑色聚苯乙烯板。預製的水凝膠在光學上是透明的。
圖 1.TrueGel3D® HTS 水凝膠板技術概述。合成官能化 PEG 水凝膠預先預製在玻璃底黑色聚苯乙烯 96 孔成像板中1
步驟 1: 移除儲存緩衝區。
步驟 2: 加入細胞和培養基,培養過夜。
步驟 3: 建立共培養(選擇性):加入輔助細胞並培養過夜。註:更詳細的步驟說明請參閱線上的 TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate 使用指南。
圖 2.T 细胞介导的肿瘤细胞杀伤。A) 在 TrueGel3D® HTS 水凝膠中,EBC-1 人類肺鱗癌細胞與活化 (+Cpd)/ 非活化 CD3+/CD23+ T 細胞 (紅色) 一起培養。培養 72 小時後,使用綠色核酸活/死細胞染料分析細胞毒性。EBC-1細胞與Cpd活化T細胞的共培養顯示出增強的(2倍)劑量依賴性腫瘤細胞殺死超時間。
圖 3.腫瘤球體形成。將10,000個MIA-PaCa-2人類胰腺癌細胞接種到TrueGel3D® HTS 水凝胶中接种并培养 14 天,培养液为 DMEM、10% FBS、1% Pen/Strep。14 天後對細胞角蛋白 19 (CK19) (紅色) 進行染色。14 天後細胞顯示強大的腫瘤球體形成。可培養各種癌細胞系和原代腫瘤細胞,觀察腫瘤球形體的形成和腫瘤細胞對周圍基質的侵襲。
圖 5.間充質幹細胞/內皮細胞共培養。 人類間充質干細胞(紅色)和 HUVECs(綠色)在傳統水凝膠(左)或 TrueGel3D® HTS 水凝膠(右/底)中共培養 7 天。傳統水凝膠上的細胞停留在表面且分離,而沉積在 TrueGel3D® HTS 水凝膠中的細胞則侵入凝膠並自組織成繩索狀血管化 3D 結構。
圖 6.腫瘤細胞微環境。將 10,000 個 RFP 標籤成纖維母細胞接種在 TrueGel3D® HTS 水凝膠中,200 µL 入侵培養基(Pen/Strep 中。>MEM-α, 10% FBS, 1% Pen/Strep and 10 ng/mL PDGF).經過 5 天的預培養後,接種 7,000 個胰腺癌細胞 (MIA-Paca-2)以建立共培養物,並維持長達 2 週。水凝胶表面俯视图 (A) 和凝胶内部特写 (B)。明視場顯微鏡顯示 MIA-Paca 細胞在癌細胞培養第一週期間,與預先接種的纖維母細胞共同生長與入侵 (C-E)。
圖 8.人間充質幹細胞 3D 培養。在TrueGel3D® HTS水凝膠中培養的人體脂肪衍生間充質干細胞會浸潤水凝膠,並在培養7天後顯示出3D表型。相反地,接種在傳統製備的水凝膠 (Matrigel® 基質) 上的 hMSCs 會在水凝膠表面單層生長,並且不會顯示 3D 表型。
圖 9.3T3-L1 脂肪細胞分化。 脂肪生成分化培養基(中/右)在 TrueGel3D® HTS 水凝胶中培養 21 天。分化 21 天後出現含脂質空泡的 3D 葡萄狀結構(動脈蛋白(紅色)、脂質(綠色)和核(藍色)。
圖 10.神經元-心絲細胞共培養。iPS細胞衍生的神經元(灰色)和星形細胞(GFAP,紅色)在TrueGel3D® HTS水凝膠中共同培養15天。依序加入星形細胞可提高細胞存活率及增強神經活動(鈣信號,資料未顯示),顯示細胞成熟度增加。
圖 11.神經幹細胞分化。25,000 iPSC衍生神經幹細胞在TrueGel3D® HTS水凝膠中培養,並讓其分化7-15天。分化後的細胞顯示出神經表型,TUJ-1 表達增加(綠色),並顯示出複雜的神經網路。鈣成像(GCaMP6)也在第 17 天進行(數據未顯示),顯示活躍的功能性鈣尖峰。之後,也可以加入膠質細胞來支援培養物的成熟,並研究它們與神經元的互動。
圖 12.肝細胞/肝星形細胞共培養。在TrueGel3D® HTS水凝膠中培養的HUH-7肝癌細胞傾向於在整個水凝膠中形成球形聚集體。然而,在TrueGel3D® HTS水凝膠中預先接種肝臟星狀細胞培養5天的HUH-7細胞,傾向於在星狀細胞上形成類似肝臟組織的單層。