Merck
首頁薄層色譜法使用 HPTLC 板進行咪唑極限測試的枸櫞酸昔多芬 USP 方法
使用 HPTLC 板進行咪唑極限測試的枸櫞酸昔多芬 USP 方法
Sanjay Poman
簡介
昔多芬(Sildenafil),以萬艾可(Viagra)等品牌銷售,是一種可作為具有血管擴張作用的環磷酸腺苷-特異性光二酯酶(V型)選擇性抑制劑的藥物。它可用於治療勃起功能障礙和肺動脈高血壓。1994 年,Pfizer 申請了一項使用西地那非治療勃起功能障礙的專利。
在本研究中,我們展示了矽膠 60 F254 HPTLC 板是否符合 USP 要求,以及 HPTLC 板如何適用於枸櫞酸昔多芬-咪唑限度測試。
枸櫞酸西地那非
圖 1.5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
顯影後的 TLC 板
圖 2.顯影後的 TLC 板
系統適用性 (SST) 色譜圖
圖 3.系統適用性 (SST) 色譜圖
色譜數據(標準溶液)
圖 4.色譜數據(標準溶液)
色譜數據(SST 溶液)
圖 5.色譜數據(SST 溶液)
摘要
  1. 如各論接受標準所述,用供試品溶液獲得的色譜圖中的主斑不比來自標準溶液 b 的主斑更強烈。
  2. 咪唑和西地那非的重影因子 (Rf) 分別為 0.3 & 0.5。色譜圖應顯示兩個明顯分隔的區域,咪唑和枸櫞酸昔多芬的 Rf 值分別約為 0.25 和 0.4(適用性要求部分)。
  3. 硅胶 HPTLC 板与 Lichrosolv 质量的乙酸乙酯和甲醇结合使用,可为 USP 各论方法枸橼酸西地那非 -咪唑的限度测试提供可重复的结果,并且总体上符合 USP 的要求。