TLC 矽膠 60 G 板由孔徑為 60 Å 的矽膠作為吸附配方,石膏作為粘合材料。石膏以半水硫酸鈣 (1/2CaSO4) 的形式納入矽膠中。
我們以石膏為黏合劑的高強度 TLC 矽膠板,建議用於使用歐洲藥典 (Ph. Eu.) 專論方法的 QA/QC 實驗室客戶。
這些板材完全符合國際藥典,並在歐洲藥典 (Ph. Eu.) 中描述的約 200 個各論方法中被提及。
TLC性能測試是一種色譜分離,包括在板上塗上適當容量(普通TLC板為10 μL,細粒度板為1 μL至2 μL)的TLC性能測試溶液R(試劑1116600)。在 20 μL 的甲醇 R 和 80 μL 的甲苯 R 組成的流動相中,將板留待顯影至相等於板高三分之二的長度。溴甲酚綠的光點 Rf 值低於 0.15,甲基橙的光點 Rf 值在 0.1-0.25 之間,甲基紅的光點 Rf 值在 0.35-0.55 之間,最後是蘇丹紅 G 的光點 Rf 值在 0.75-0.98 之間。
圖 1.Ph. Eur.性能測試中 TLC Silica Gel 60 G 板的色譜圖
顯現四個明顯分離的光點,且 Rf 值在規定範圍內,表明我們的矽膠 G TLC 板具有良好的品質。
根據歐洲藥典專著進行的片劑中阿替洛爾和氯噻酮的鑒定測試
阿替洛爾是一種選擇性β1受體拮抗劑,屬於β受體阻滯劑類,該類藥物主要用於心血管疾病。
氯塞酮是一種用於治療高血壓的利尿藥物,最初在美國以 Hygroton 的名義銷售。它被描述為一種噻嗪類利尿劑,常用於治療高血壓和水腫。
本應用說明說明了矽膠 G F254 板如何按照歐洲藥典鑑定阿替洛爾的 TLC 測試(9.0 版)的實驗條件,適用於分析阿替洛爾和氯塞酮的複方藥物。
圖 2. 識別阿替洛爾和氯塞酮複合片的 TLC 色譜圖