使用以下計算器將吸光度值轉換為透射率值,反之亦然。 以下是透射率轉換為吸光度值的參考表。
什麼是 Beer Lambert 定律?
Beer Lambert 定律也稱為 Beer 定律,描述了吸光度 (A)、以 M 為單位的摩爾溶質濃度 (c) 以及以厘米為單位的光線到達樣本的路徑長度 (l) 之間的關係。吸光度與濃度和長度成正比:A = εcl. ε是依波長而定的摩爾吸光係數,對於特定物質而言是常數。 ε的單位是 L mol - 1 cm - 1。貝爾定律提供濃度與吸光度之間的線性關係,可繪製出容易使用的圖表。
啤酒朗伯計算機
透射率至吸收率表
吸收率和透射率是分光光度法中使用的測量方法。分光光度法測量物質在不同波長的光下吸收多少輻射能量。
透射率轉吸光度表可在實驗室或現場快速將透射率值轉換為吸光度值。
Transmittance | Absorbance (AU) |
---|---|
100% | 0 |
99% | 0.004 |
98% | 0.009 |
97% | 0.013 |
96% | 0.018 |
95% | 0.022 |
90% | 0.046 |
85% | 0.071 |
80% | 0.097 |
75% | 0.125 |
70% | 0.155 |
65% | 0.187 |
60% | 0.222 |
55% | 0.26 |
50% | 0.301 |
45% | 0.347 |
40% | 0.398 |
35% | 0.456 |
30% | 0.523 |
25% | 0.602 |
20% | 0.699 |
15% | 0.824 |
10% | 1 |
5% | 1.301 |
1% | 2 |
如何根據透射率計算吸光率?
吸光率可以使用以下公式根據透射率百分比 (%T) 計算出來:
Absorbance = 2 - log(%T)
透射率 (T) 是入射光線的透射率。換句話說,它是 「成功 」通過物質並從另一邊出來的光量。它的定義是 T = I/Io,其中 I = 透射光(「輸出」),Io = 入射光(「輸入」)。%T 只是 (I/Io) x 100。例如,如果 T = 0.25,則 %T = 25%。%T 為 25% 表示有 25% 的光線穿過樣品,並從另一邊出現。吸收率 (A) 是透射率的反面,表示樣品吸收了多少光線。吸光率是以 T 的對數函數來計算的:A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).
吸光率與透射率的關係也可以使用上述的 th3 計算器來決定。
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。