神經氨酸酶協議
使用神經氨酸酶(產品編號10269611001)從純化的脂寡糖(LOS)中去除鍵氨酸
該酶可用於裂解蛋白質中的鍵氨酸。通常 N-糖苷酶 F、O-糖苷酶和神經氨酸酶的混合物是有用的(O-聚糖通常有苷酸化的結構,可以被神經氨酸酶水解,然後 O-糖苷酶可以繼續水解結構)。酵素/底物的比例應約為 0.04 U/25 - 80 μg。
與 O-葡萄糖苷酶結合
要使用來自 霍亂弧菌的神經氨酸酶V.因此,使用 pH 6 而非 pH 7。2.
以神經氨酸酶處理福馬林固定的細胞
以下程序改編自 Corral, et al., (1990) BBRC 172:1349-1356:
- 用 Dulbecco′s PBS 洗 3x107 cells
- 在 +4 °C 下固定細胞 1 小時,用等量的 1% 多聚甲醛、0.1 M sodium-cacodylate, pH 7.3
- 用 PBS 洗細胞三次,並以 3x107 cells /mL 的濃度重悬於 PBS 中
- 使用 150 μL 此細胞懸浮液,並在 +37 ° C 下用 250 U/mL神經醯胺處理 1 小時。C 與 250 U/mL來自霍亂弧菌的神經氨酸酶處理
Specific inhibitors of neuramindase (silaidase) from Vibrio cholerae:
- 2,3-脫水-2-脫氧-N-乙酰基神經氨酸
- 脫水-脫氧-N-乙酰基神經氨酸系列的更高同系物(酰基 = 丙酰基....)
- 二異丙基-氟磷酸鹽
尚未確定 SDS、胍 HCl 或尿素是否會抑制該酶,但有可能造成失活。
尚未確定 CHAPS、Triton X100/X114、2-巯基乙醇或 Manidet P40 是否會抑制該酶,但很可能不會產生抑制作用。沒有關於 DTT 抑制作用的資訊。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。