Duolink™多孔板检测
关于DUOLINK™荧光原位检测使用说明书的改动建议
使用Duolink™试剂染色多孔板培养细胞时,需要对适合玻片样本染色的Duolink™实验方案做一些改动,使其适合多孔板形式。其中,洗涤程序、成像准备和孔板扫描都与标准方案不同。在96孔多孔板中染色细胞时,建议仔细通读Duolink™荧光原位检测使用说明书,再按照下述指南修改实验方案。根据特别的应用需求或检测设计,也可进行其他改动。
推荐设备
- PerkinElmer® ViewPlate 96孔板,黑色,底透(PerkinElmer,货号6005182,50/箱)或类似孔板
- 塑料多孔板盖、塑封膜或Parafilm®封口膜
- 水平摇床,用于孵育和洗涤步骤
- Cellomics ArrayScan或其他高分辨率激光扫描显微镜
- Duolink™原位微孔板细胞核染色剂和抗淬灭剂(DUO82064)
- Duolink™原位微孔板传热块(DUO82065)
预处理,封闭和一抗
按照平时的免疫染色标准方案在多孔板中培养并处理(饥饿、刺激等)、洗涤和固定细胞。一抗条件的优化应综合考虑样本固定、抗原修复、封闭溶液、抗体稀释剂、浓度、孵育温度和时间。
孵育步骤
建议每孔加入40 μl试剂。孵育时,用塑料板盖、塑封膜或Parafilm封口膜盖住板子,防止样本变干。在预热的微孔板传热块(Heat Transfer Block)中孵育可提高染色效率和板间重复性,并减少微孔板边缘效应。建议孵育时将板子置于水平摇床上(最高 240 rpm),提高染色均匀性。
洗涤步骤
每次洗涤建议每孔至少加入200 μl 1x洗涤缓冲液。可手动洗涤,也可通过微孔板细胞清洗模块自动进行。加入新试剂前,尽量除尽残留洗涤缓冲液以避免干扰。同时也要保持样本不要过干,并确保洗涤不会过于剧烈以免细胞脱落。每次清洗后,让样本在洗涤缓冲液中浸泡一会后再弃液,例如,在 2 x 5 min清洗时:加液200 μl清洗并浸泡5 min,吸去液体,接着再加200 μl清洗并浸泡5 min再吸去液体,最后加入新试剂。在使用洗涤缓冲液B的最终洗涤步骤中,让样本在1x洗涤缓冲液B中浸泡2 x 10 min,再进行成像准备。
成像准备
为了进行DAPI细胞核染色并保护PLA信号,可使用含细胞核染色剂缓冲液(10x)和抗淬灭剂缓冲液(10x)的微孔板细胞核染色剂和抗淬灭剂试剂盒。完成1x洗涤缓冲液B的2 x 10 min最终洗涤后,即开始本节程序:
- 将细胞核染色剂缓冲液升至室温。
- 向小瓶加入9.0 mL超纯水,配成1x细胞核染色剂缓冲液。
- 让样本在1x洗涤缓冲液A中浸泡2 min。
- 弃去洗涤缓冲液,按50 μl /孔加入1x细胞核染色剂缓冲液。
- 37 °C孵育30 min。孵育快结束时,将抗淬灭剂缓冲液升至室温。
- 向小瓶加入9.0 mL超纯水,配成1x抗淬灭剂缓冲液。
- 让样本在1x洗涤缓冲液A中浸泡2 min。
- 弃去洗涤缓冲液,按50 μl/孔加入1x抗淬灭剂缓冲液。
- 扫描微孔板。
为了防止液体随着长时间的扫描而蒸发,用塑封膜密封板子。扫描板应4 °C避光保存。4 °C储存的信号可维持一周。
孔板扫描
采用适合所用显微镜的扫描设置,并确保选用合适的滤光片用于图像采集。至少放大20倍。为了比较各孔数据,需要固定信号通道的曝光时间。扫描分辨率最好设为0.25 μm /像素,至少0.45 μm /像素。
384孔板相关建议
使用PerkinElmer® ViewPlate 384孔板,黑色,底透(PerkinElmer,货号6007460,40/箱)或类似孔板,每孔至少15 μl试剂。由于TWEEN® 20容易产生气泡清洗时要小心,采用TBS替代可能有所帮助。也可稍微离心一下板子去除气泡。移液时将板子置于冰上并在37 °C孵育时将板子置于微孔板传热块上预热,可以避免板内染色不均的问题。