Merck
首頁酶活性测定神经氨酸酶酶促检测方法
神经氨酸酶酶促检测方法
1.目标
建立神经氨酸酶酶促测定的标准化操作流程。
2.适用范围
 本操作流程适用于所有酶促测定神经氨酸酶成分活性参数的产品。
不可用于测定来自新城疫病毒的神经氨酸酶(货号N5146),或来自化脓性链球菌的神经氨酸酶(货号N5271)。
3.定义
单位定义 – 在pH 5.0、37 oC条件下,一单位可以N-乙酰神经胺乳糖为底物每分钟释放出1.0 μmole乙酰神经氨酸。
纯水 – 来自去离子系统的水,电阻率>或=18MΩ•cm @25 ºC
NANA – N-乙酰神经氨酸
4.讨论
N-乙酰神经胺乳糖 + H2O 神经氨酸酶> NANA + 乳糖
5.责任
分析服务人员应遵循本书面实验方案。
6.安全
有关危险因素及合适的操作注意事项,参阅安全数据说明书(SDS)。
7.操作流程
7.1条件:
 37ºC,pH=5.0,A550nm,光程=1 cm
7.2 方法:比色法
7.3.试剂
7.3.1 含有2 mM氯化钙的100 mM乙酸钠缓冲液,在37oC条件下的pH值为5.0(缓冲液)
7.3.1.1 采用纯水和无水醋酸钠(货号S8750)和氯化钙二水合物(货号C3881)配制100 mL溶液。
7.3.1.2 在37oC下,使用1 M HCl调整pH至5.0。
7.3.1.3 仅来自霍乱弧菌的神经氨酸酶需要钙离子;但存在的钙离子并不会干扰其他来源神经氨酸酶的活性。
7.3.2 0.085% (w/v) N-乙酰神经胺乳糖(2→3)异构体溶液(NAN-乳糖)利用试剂7.3.1和N-乙酰神经胺乳糖(货号A3307)配制0.85 mg/ml的溶液。
7.3.2.2 此检测体系在低于底物Km值的情况下运行。2→3 isomer浓度保持0.085% (w/v)非常重要。请根据实际情况校正水和异构体含量。
7.3.3 0.2% (w/v)牛血清白蛋白溶液(BSA)
采用纯水和牛白蛋白(货号A6003)配制2 mg/ml的溶液。
7.3.4 5% (w/v) 磷钨酸溶液 (PT)
采用2.5 M HCl和游离酸磷钨酸(货号 P4006)配制50 mg/mL的溶液。
7.3.5 神经氨酸酶溶液(酶)
临使用前,利用低温试剂7.3.3配制约含0.03–0.09 unit/ml神经氨酸酶的溶液。
7.3.6 9 M磷酸溶液(PAS)
利用纯水和磷酸(货号215104)配制20 mL的溶液。
7.3.7 200 mM过碘酸钠溶液 (Per)
利用试剂7.3.6和过磷酸钠(货号S1878)配制10 mL溶液。
7.3.8 含50 mM硫酸和500 mM硫酸钠溶液的10% (w/v) 亚砷酸钠溶液 (Ars)
利用纯水、亚砷酸钠(货号S7400)、硫酸(货号258105)和无水硫酸钠(货号S9627)配制50 mL溶液。
7.3.9 含500mM 硫酸钠溶液的0.6% (w/v) 硫代巴比妥酸(TBA)
利用纯水、2-硫代巴比妥酸(货号T5500)和无水硫酸钠(货号S9627)配制200 mL溶液。
7.3.10 5% (v/v) HCl丁醇溶液(But)
混合5 mL浓缩HCl(货号258148)和95 mL n-丁醇(货号B0878),配制成溶液。
7.3.11 0.20 mM N-乙酰神经氨酸标准溶液(NANA)
利用纯水和N-乙酰神经氨酸(货号A2388)配制100 mL溶液。
7.4 酶孵育检测法
7.4.1 将下列试剂移液(毫升级)至合适的容器中:
7.4.2   倒置混匀,平衡至 37oC。然后添加:
7.4.3 倒置混匀并37oC孵育10分钟整。然后添加:
7.4.4 即刻倒转、低速离心3分钟混匀。
7.5 标准曲线
7.5.1 将下述试剂(ml)加样到适宜的容器中:
7.5.2 即刻倒转、低速离心3分钟混匀。
7.6 显色反应
7.6.1 将下述试剂(ml)加样到适宜的容器中:
7.6.2 倒置混匀并25 °C 孵育20分钟。然后加入:
7.6.3 涡旋直至黄棕色显色消失,然后添加:
7.6.4 转移到沸水浴中孵育15分钟,冷却至室温,然后添加:
7.6.5 振荡或涡旋溶液,直至大多数粉色成分从下层提取出来。
7.6.6 ~1000 rpm低速离心2-3分钟。
7.6.7 将上层溶液转移至适当的比色皿中,然后立即记录试样、空白试样、标准品和标准空白样的A550nm
7.7计算
7.7.1标准曲线:
 7.7.1.1 ΔA550nm 标准品 =A550nm 标准品 – A550nm  标准空白样
7.7.1.2 绘制标准品的ΔA550nm和N-乙酰神经氨酸微摩尔量的关系图。计算并记录斜率、y轴截距和线性回归(r2)。
7.7.2样品测定:  使用标准曲线确定释放的N-乙酰神经氨酸微摩尔量。
  单位/mL 酶 = (释放的NANA得μmol数)(df)
(0.10)(10)
df = 稀释系数
0.10 = 所用的酶体积(mL)
10 = 每单位反应体系的反应时间(min)
7.8 检测体系终浓度
在0.50 mL反应混合物中,终浓度为80 mM醋酸钠、1.6 mM氯化钙、0.034% (w/v) N-乙酰神经胺乳糖(2→3 isomer)、0.04% (w/v)牛血清白蛋白以及0.003 – 0.009单位神经氨酸酶。
参考文献
1.Schneir, M.L. and Rafelson, M.E., Jr. (1996) Biochim.Biophys.Acta.130, 1-11.
2.Cassidy, J.T., Jourdia, G.W., and Roseman, S. (1965) J. Biol. Chem. 240, 3501-3506.
3.Warren, L. (1959) J Biol. Chem. 234, 1971-1975.