Cytiva 的illustra™ TempliPhi™ DNA Amplification Kits 是新開發的產品,可透過 RCA 以指數方式擴增單鏈或雙鏈環狀 DNA 範本,示意圖如下圖 7.3所示。擴增的產品可用於下游應用,如測序和分子克隆。TempliPhi™ DNA Amplification Kit 提供針對環狀 DNA 擴增最佳化的 RCA 試劑。該反應利用改良的隨機引物,在單步等熱反應中,由流程極快、保真度極高的 Phi29 DNA 聚合酶高效地進行引物合成。
TempliPhi™擴增的起始材料可以是多種來源--含有質粒的少量細菌細胞、分離出來的質粒、完整的 M13 噬菌體或任何環狀 DNA(包括結合反應)都能被有效地擴增。可從瓊脂平板上挑出細菌菌落,加入樣品緩衝液中,然後加熱以釋放細胞中的質粒 DNA。聚合酶可直接加入此材料中以啟動擴增反應。另外,也可以使用亞微升量的飽和細菌培養物或甘油儲備液。根據起始材料的來源,擴增反應可在 30 °C 下 4 到 18 小時內完成,不需要熱循環。TempliPhi™ 反應的產物是高分子量、雙鏈、串聯重複的環狀模板拷貝。請注意,當 M13 克隆是來源材料時,TempliPhi™ 的產物是雙股 DNA,可用正向和反向引物進行測序。
使用 TempliPhi™ 方法擴增的 DNA 可直接用於許多後續應用,包括循環測序反應、限制性酵素分析、DNA 克隆程序,以及取代超螺旋質粒 DNA 的 體外 轉錄反應。illustra TempliPhi™ DNA Amplification Kit 用於直接從環狀 DNA 製備 DNA。 illustra TempliPhi™ Large Construct DNA Amplification Kit 專為大型 DNA 載體 (e.g.、illustra TemliPhi HT DNA Amplification Kit 專為高通量使用而設計 (超過 1000 preps/wk)。illustra TempliPhi™ Sequence Resolver Kit 的設計是為了產生不同類型的 DNA,更容易測序,解決最常見的測序問題,並實施簡化的方案,步驟更少,不需隔夜培養。
使用 TempliPhi™ Amplification Kit 進行 DNA 擴增的方案如下。
材料
隨產品提供樣品緩衝液、反應緩衝液、混合酶和陽性對照 DNA
熱循環器或水浴,可在 30 ℃、65 ℃ 和 95 ℃ 下孵育
適用於單拷貝數或低拷貝數的 BAC 和 fosmids:鹼性裂解試劑(請參閱產品說明書)
預先準備
冰上解凍樣品緩衝液和反應緩衝液。
程序
1.將樣本緩衝液與模板 DNA† 混合
2.在 95 °C 下變性樣本並冷卻
此步驟會充分裂解細菌細胞或噬菌體微粒,以釋放環狀模板到液體中。
避免在較高溫度下加熱或加熱超過 3 分鐘,因為這會釋放出細菌 DNA,在擴增過程中與所需模板競爭。準備酵素母液
為所有擴增反應準備母液.
4. 轉移到冷卻的樣品
將酵素母液轉移到冷卻的樣品.
5.在 30 °C 下孵育
DNA 在此步驟中進行擴增。時間會因輸入 DNA 的量和所需輸出 DNA 的量而異 (4 到 18 小時).
6.熱滅活酵素
在 65 °C 下短暫孵育以滅活酵素。冷卻至 4 °C。
失活 DNA 聚合酶活性可防止對後續循環測序反應的潛在干擾。失活校對外切酶活性可防止模板 DNA 在儲存過程中降解。
†建議使用鹼性裂解來變性含有低拷貝數 BAC 和 fosmids 的培養物,以減少熱降解造成的 DNA 碎片;對於含有質粒或 M13 phage 的培養物,則不需要這樣做。