NBT/BCIP溶液(Product No.NBT/BCIP溶液(產品編號:11681451001)是在印圖方案中靈敏檢測鹼性磷酸酶(AP)的理想選擇,包括Southern印圖、Northern印圖、Western印圖、集落和斑塊培養、原位雜交,以及在免疫組織化學和免疫細胞化學中的應用。NBT/BCIP 可用於硝酸纖維膜和尼龍膜。
反色
- 有幾種反色可以與 BM Purple(或一般的 NBT/BCIP)結合使用,例如 FastGreen FCF 或 Nuclear Fast Red。
裱褙介質
- NBT/BCIP與含二甲苯的裱褙介質不相容(例如、DPX)不相容,因為這些可能會導致顏色沉澱形成結晶。
- 下列裱片試劑專為 NBT/BCIP 設計:Biomedia 的 Crystalmount 或 Vector Laboratories 的 Vectamount 或 Immunomount。
- 將特定的對照顏料與任何一種裱裝介質結合的結果,主要取決於用於 NBT/BCIP 顏色檢測的組織類型。
- 使用典型的對照顏料對進行或未進行 NBT/BCIP 檢測的相鄰玻片進行染色,然後用經典的含二甲苯的裱裝介質裱裝玻片:
- 某些組織(例如, 心臟切片)可能在細胞內積聚脂滴。在冷凍切片上使用鹼性磷酸鹽(NBT/BCIP)檢測程序時,部分顏色沉澱物可能被困在這些脂滴中。在進行預雜交程序之前,先將這些切片在氯仿中脫脂(10 分鐘,RT)。
沉澱物
- 通過加熱和輕微搖動溶解湯液中的沉澱物。
- 檢測緩衝液必須接近 pH 9.5,(在 20 °C 下)並盡量減少檢測溶液暴露於空氣中(密閉的 coplin 瓶)。
高一般藍色背景
- 使用 NBT/BCIP 的高一般非特異背景可能是由於組織的過度固定。這通常會導致整個組織普遍藍染。此背景不會干擾特異性信號。
褐紫色代替藍色信號
- 使用 NBT/BCIP 會產生藍色信號。
- 原位雜交時,NBT/BCIP沉澱物的顏色可以從藍色變為棕色或紫色。最終顏色主要取決於組織中目標 mRNA 的豐度,但也受探針長度和標記強度的影響。檢測溶液的 pH 值(鹼性磷酸酶的反應緩衝液)也會產生影響,應小心調整至 pH 9.5。
- 一般而言,目標 RNA 的豐度越高,相對應的信號就越強,因此沉澱物的藍色就越深。
- 使用 BM Purple 底物可看到深藍色或紫色信號。
- 玻片從邊緣乾燥可能會造成非特異性背景。