圖 1.人類表皮角質細胞 (HEK)
II.培養前的準備
- 確保具有 HEPA 過濾層流氣流的 Class II 生物安全櫃處於正常工作狀態。
- 用 70% 酒精消毒生物安全櫃。
- 開始細胞培養工作前,將生物安全櫃的鼓風機打開 10 分鐘。
- 確保所有血清移液器、移液器吸頭和試劑溶液均為無菌。
- 遵循標準的消毒技術和安全規則:
a. 不要用嘴移液。請勿用口移液。
b.使用人類細胞時,即使所有菌株都已
經過 HIV、乙型肝炎和丙型肝炎測試呈陰性反應,也一定要戴手套和安全眼鏡。在無菌罩中處理所有細胞培養工作。
III.培養 HEK
A.準備培養 HEK 的細胞培養瓶
- 從冰箱中取出胎兒和新生細胞的無血清角質形成細胞生長培養基 (131-500)*。
- 用移液管吸取15 mL胎儿和新生儿细胞的无角质细胞血清生长培养基 (131-500)**到T-75烧瓶中。
* 如果使用 306-05a, Human Epidermal Keratinocytes, HEK, adult (106-05a),本程序的所有步骤均使用 Keratinocyte Serum-Free Growth Medium for adult cells (131-500a)。
** 保持培養基與表面面積的比例為每 5 cm2.
例如:
- 5 mL 用於 T-25 燒瓶 或 60 mm 組織培養皿。
- 15 mL 用於 T-75 燒瓶或 100 mm 組織培養皿(SIAL0167).
B.解凍和移植 HEK
- 使用適當的眼睛和手部保護措施,從液氮儲存槽中取出低溫保存的 HEK 小瓶。
- 將小瓶蓋轉動四分之一圈,以釋放可能滯留在螺紋中的任何液氮,然後將蓋子重新鎖緊。
- 將小瓶的下半部放入 37 °C 水浴中快速解凍細胞,並在解凍過程中密切觀察小瓶。
- 在無菌生物安全櫃中用 70% 酒精去除小瓶外部的污染。請勿用手觸摸瓶蓋邊緣或小瓶,以免污染。
- 用 2 mL 移液管輕輕地移動細胞 5 次,重悬小瓶中的細胞。
- 將小瓶中的細胞懸浮液(1mL)移入盛有15 mL胎兒和新生細胞的角質形成細胞無血清生長培養基(131-500)的 T-75 燒瓶 (SIAL0641)中。
- 蓋上瓶蓋,輕輕搖動,使細胞均勻分佈。
- 將T-75容量瓶置於37 °C、5% CO2 加濕培養箱中。鬆開瓶蓋以進行氣體交換。
- 24小時後或隔夜換上新鮮的 Keratinocyte Serum-Free Growth Medium for fetal and neonatal cells (131-500),以去除所有DMSO的痕跡。
- 隔天更換適用於胎兒和新生細胞的 Keratinocyte Serum-Free Growth Medium (131-500),直到細胞達到 45% 匯合度。
- 當培養達到 45% 匯合或週末餵養時,將胎兒和新生細胞用的 Keratinocyte Serum-Free Growth Medium (131-500) 的容量加倍。
- 當 HEK 培養達到 80% 匯合時,再培養細胞。
IV.亞培養 HEK
A.準備亞培養試劑
- 從 -20 °C的冷凍庫中取出 胰蛋白酶-EDTA溶液 (T3924)和 胰蛋白酶抑制劑 (T6414),並在冰箱中解凍過夜。
- 確保所有亞培養試劑均已解凍。輕輕攪拌每瓶試劑數次,以形成均勻的溶液。
- 將所有亞培養試劑儲存於 4 °C,以備日後使用。
- 如果只需要一部分 胰蛋白酶/EDTA溶液 (T3924),請將未使用的部分儲存於-20 °C。準備培養瓶
- 從冰箱中取出胎兒和新生兒細胞用的 角質細胞無血清生長培養基 (131-500)。在無菌罩中用 70% 酒精消毒瓶子。
- 用移液管吸取35 mL胎儿和新生儿细胞用的无角质细胞血清生长培养基 (131-500)到T-175烧瓶中(将在第四部分C步骤15中使用)
C.HEK 的亞培養
在室溫下胰蛋白酶化細胞。
- 用 HBSS (H6648)清洗單層細胞,並吸去溶液。
- 用移液管吸取 8 mL 胰酶/EDTA 溶液(T3924)到 T-75 烧瓶(SIAL0641)中。轻轻摇晃烧瓶,确保溶液覆盖所有细胞。
- 重新盖紧烧瓶盖,在室温下倒置显微镜下观察胰蛋白酶化过程。
- 噴霧 胰蛋白酶/EDTA溶液 (T3924)。
- 重新蓋上瓶蓋,放入37 °C 孵育箱中2分鐘。
- 用手掌撞擊圓瓶的側面,直到大部分細胞脫離,從培養表面釋放圓形細胞。
- 如果目視上細胞沒有脫離,將圓瓶放入培養箱中再培養 30 秒鐘,然後重複步驟 7。
- 用移液器移取5 mL胰蛋白酶抑制劑溶液(T6414)至培養瓶中,以抑制胰蛋白酶活性的進一步發展。
- 將培養瓶中的細胞懸液移至50 mL無菌錐形管中。
- 用另外 5 mL 的 胰蛋白酶抑制劑溶液 (T6414)沖洗燒瓶,並將溶液轉移到同一個錐形管中。
- 在顯微鏡下檢查 T-75 燒瓶。
- 將圓錐管以 220 x g 離心 5 分鐘,使細胞沉澱。
- 噴出管中的上清液,不要打亂細胞沉澱。
- 將細胞重悬於 2 mL 適用於胎兒和新生細胞的 Keratinocyte Serum-Free Growth Medium (131-500)中,用移液器輕輕地移動細胞,使其團塊破裂。
- 使用血球計或細胞計數器計數細胞。快速生長時接種 7,500 cells per cm2 ,定期分次培養時接種 5,000 cells per cm2 。