產品組別
醇類
產品組別的一般資訊
醇類
Alcohols/h2>
醇類
對大多數醇類而言,卡爾費希測定後的水含量測定並不存在問題。醇類易溶於常見的 Karl Fischer 工作介質。只有長鏈的醇類需要添加增溶劑。副反應也不會發生。適用的方法包括使用單組分或雙組分試劑進行容量滴定,以及庫倫法測定。後一種方法主要用於低水濃度 (< 0.1%).
關於樣品和方法的特殊資訊
甲醇中水的測定可以根據標準方法順利進行。
滴定單組分系統
試劑:
Titrant
188005 Aquastar® - CombiTitrant 5 - 單組分試劑,用於容量法卡爾-費休滴定,1 mL = 大約.5 mg 水
或
188002 Aquastar® - CombiTitrant 2 - 單組分試劑,用於容量法卡爾費希滴定,1 mL = 約 2 mg 水
溶劑
50 mL 188008 Aquastar® - CombiSolvent - 不含甲醇的溶劑,用於單組分試劑的容量法卡爾費希滴定 或
50 mL 188009 Aquastar® - CombiMethanol - 溶劑,用於單組分試劑的卡爾費希計量滴定,最大含水量為 0.01 %
滴定參數:
默認滴定設定,例如.
I(pol) = 20 - 50 µA,U(EP) = 100 - 250 mV
停止標準:漂移 < 20 µL/min
樣品大小:
20毫升
程序:
首先將滴定介質放入電池中,利用滴定劑滴定乾燥。然後使用注射器(注射前後需稱量注射器的重量,以確定精確的樣品重量)或容量吸管加入樣品,並開始滴定。
滴定雙組分系統
試劑:
滴定劑
188010 Aquastar® -滴定劑 5 - 用於雙組分試劑容量滴定的滴定劑,1 mL = 大約.5 mg 水
或
188011 Aquastar® - 滴定液 2 - 用雙組分試劑進行容量滴定的滴定液,1 mL = 約 2 mg 水
Solvent
50 mL 188015 Aquastar® - Solvent - 用雙組分試劑進行容量滴定的溶劑
滴定參數:
預設滴定設定,例如g.
I(pol) = 20 - 50 µA,U(EP) = 100 - 250 mV
停止標準:漂移 < 20 µL/min
樣品大小:
20毫升
程序:
首先將滴定介質放入電池中,利用滴定劑滴定乾燥。然後使用注射器(注射前後需稱量注射器的重量,以確定精確的樣品重量)或容量吸管加入樣品,並開始滴定。
使用隔膜的質量計
試劑:
Catholyte
5 mL 109255 Aquastar® - CombiCoulomat frit - Coulometric Karl Fischer reagent for cells with diaphragm
100 mL 109255 Aquastar® - CombiCoulomat frit - Coulometric Karl Fischer reagent for cells with diaphragm
Titration Parameters:
帶隔膜電池的庫倫計默認設置:
用於終點指示,如g.
I(pol) = 5 - 10 µA,U(EP) = 50 - 100 mV
停止標準:漂移 < 10 µg/min
樣品大小:
2 mL
程序:
將 Karl-Fischer 試劑放入帶隔膜的滴定池的陰極和陽極艙中。啟動耦合計並滴定乾溶劑。初步滴定並穩定漂移後,用注射器將樣品注入滴定池(注入前後需稱量注射器的重量,以確定準確的樣品重量),然後開始水份測定。
無隔膜測量
試劑:
工作介質
100毫升 109257 Aquastar® ;- CombiCoulomat fritless - Coulometric Karl Fischer試劑,適用於帶或不帶隔膜的電池
滴定參數:
無隔膜電池的庫倫計預設值:
用於終點指示,如g.
I(pol) = 5 - 10 µA,U(EP) = 50 - 100 mV
停止標準:漂移 < 10 µg/min
樣品大小:
2 mL
程序:
將 Karl-Fischer 試劑放入滴定池中,不使用隔膜。啟動耦合計並滴定乾溶劑。初步滴定並穩定漂移後,用注射器將樣品注入滴定池(注入前後需稱量注射器的重量,以確定準確的樣品重量),然後開始水份測定。