產品群組
食品
關於產品群組的一般資訊
食品
食品包含了最多不同的產品。根據所研究的是富含碳水化合物、脂肪或蛋白質的物質,不同的工作技術會有不同的優點。溶解速度緩慢的複雜基材,或只能緩慢萃取水分的基材,必須使用增溶剂。
關於樣本和方法的特殊資訊
碳水化合物在甲醇 KF 溶劑中的溶解通常不充分。因此,為了讓樣品完全溶解,必須加入甲酰胺。然而,甲酰胺的比例不應超過 50 %。此外,在溫暖的條件下(50 °C)滴定是有利的。但對於某些類型的糖,加熱會導致分解。如果只對附著的水分感興趣,則應避免溶解樣品。由於水濃度較低,建議使用因子較低的滴定劑。庫倫計量法僅可在將樣品外溶於甲酰胺後使用,因此不太建議使用。
單組分滴定系統
試劑:
Titrant
188002 Aquastar® - CombiTitrant 2 - 單組分試劑,用於容量法卡爾費希滴定,1 mL = 大約.2 mg water
Solvent
30 mL 188009 Aquastar® - CombiMethanol - Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents, max.0.01 % 水
和
20 mL 109684 甲酰胺 - 作為增溶劑
滴定參數:
攪拌時間:180 秒
溫度:50 °C
預設滴定設定,例如:
I(pol) = 20 - 50 µA,U(EP) = 100 - 250 mV
停止標準:漂移 < 20 µL/min
樣品大小:
2 g
程序:
首先將滴定介質放入電池中,加熱至 50 °C 並透過滴定劑滴定乾燥。然後,從稱量舟中加入樣品(加入前後均通過稱量舟的重量來確定準確的樣品重量)並開始滴定。為了讓樣品完全溶解,建議攪拌時間至少 180 秒。分析兩到三次後,建議更換 KF 溶劑,因為混合溶劑的溶解能力會明顯降低。
滴定雙組分系統
試劑:
滴定劑
188011 Aquastar® -滴定劑 2 - 用於雙組分試劑容量滴定的滴定劑,1 mL = 大約.2 mg 水
溶劑
30 mL 188015 Aquastar® ;- 溶劑 - 用於雙組分試劑容量滴定的溶劑
and
20 mL 109684 Formamide - 作為增溶劑
滴定參數:
攪拌時間:180 秒。
溫度:50 °C
預設滴定設定,例如:
I(pol) = 20 - 50 µA,U(EP) = 100 - 250 mV
停止標準:漂移 < 20 µL/min
樣品大小:
2 g
程序:
首先將滴定介質放入電池中,加熱至 50 °C 並透過滴定劑滴定乾燥。然後,從稱量舟中加入樣品(加入前後均通過稱量舟的重量來確定準確的樣品重量)並開始滴定。為了讓樣品完全溶解,建議攪拌時間至少 180 秒。分析兩到三次後,建議更換 KF 溶劑,因為混合溶劑的溶解能力會明顯降低。