與巴比妥酸衍生物和氨基苯甲酮衍生物轉換後的反射測定
。樣品製備
稱取 2.5 g 蜂蜜到測試容器中,用大約 4 mL 的水溶解後進行分析,定量移到 10 mL 容量瓶中,加水至刻度,進行分析。
空白值
每種蜂蜜都會根據其固有顏色產生或濃或淡的空白值。將空白帶浸入準備好的蜂蜜樣品溶液中,並在反射儀中進行測量,即可確定空白值。
即使是對淺色的蜂蜜進行檢測,建議也要考慮空白值。
分析
按下反射儀的 START 按鈕,同時將測試條的兩個反應區浸入準備好的樣品(15 - 30 °C)中 1 秒鐘。
在反應時間結束前約 10 秒,將測試條完全插入條適配器中,使反應區朝向顯示器。
反應時間結束後,從顯示器上讀取結果,單位為 mg/l 羥甲基糠醛。
結果 [mg/l] 會自動儲存。(請參考RQflex® 操作說明書及Reflectoquant® 羥甲基糠醛(HMF)測試包裝說明書。)
計算
HMF含量 [mg/kg] = (測量結果 [mg/l] - 空白 [mg/l]) x 4 / 1.4
測量結果
使用Reflectoquant® HMF測試儀,對50種不同類型的蜂蜜進行了一系列的測試。結果與使用官方 DIN 方法 DIN 10751-3 (HPLC) 所得到的結果進行了比較。計算公式中使用的因子 1.4 用於平衡蜂蜜基質對測試的影響。
圖 1.HMF Reflectoquant 與 HPLC 的比較
Network error: Failed to fetch
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。