Merck
ASTM D5134: GC Analysis of Hydrocarbons on Petrocol® DH 50.2
ASTM D5134: GC Analysis of Hydrocarbons on Petrocol® DH 50.2 suitable for GC
材料
分析柱
產品號碼
描述
訂價
Petrocol® DH 50.2 毛细管GC色谱柱
L × I.D. 50 m × 0.20 mm, df 0.50 μm
標準品
產品號碼
描述
訂價
ASTM® D5134 D5134 定性参考重整油标准品
analytical standard
CONDITIONS
column
Petrocol DH 50.2, 50 m × 0.20 mm I.D., 0.50 μm (24133-U)
oven
35 °C (30 min), 2 °C/min to 200 °C (15 min)
inj. temp.
200 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 19-21 cm/sec @ 35°C (see ASTM D5134)
injection
0.2 μL, 200:1 split
描述
法律資訊
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany