重要文件
V800360
Sigma-Aldrich
硫酸银
AR, ≥99%
同義詞:
硫酸二银(I)盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ag2SO4
CAS號碼:
分子量::
311.80
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
AR
產品線
Vetec
化驗
≥99%
形狀
crystalline powder
pH值
4.5-5 (0.5% in water)
mp
652 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES 字串
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)