重要文件
V800234
Sigma-Aldrich
二氧化铅(IV)
LR, ≥94%
同義詞:
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, 过氧化铅
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
PbO2
CAS號碼:
分子量::
239.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
LR
產品線
Vetec
化驗
≥94%
形狀
powder
SMILES 字串
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
InChI 密鑰
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)