重要文件
455903
Sigma-Aldrich
四氟硼酸钾
≥99.99% trace metals basis
同義詞:
氟硼酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
KBF4
CAS號碼:
分子量::
125.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
雜質
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
530 °C (lit.)
密度
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI 密鑰
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other