文件
1724805
USP
唑拉西泮 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
4-(2-氟苯基)-6,8-二氢-1,3,8-三甲基吡唑并[3,4-e][1,4]氮杂卓-7(1H)-酮 单盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H15FN4O · HCl
CAS號碼:
分子量::
322.77
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
zolazepam
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C15H15FN4O.ClH/c1-9-13-14(10-6-4-5-7-11(10)16)17-8-12(21)19(2)15(13)20(3)18-9;/h4-7H,8H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
NJERAXSSDSHLGE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Zolazepam hydrochloride USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Tiletamine and Zolazepam for Injection
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3