重要文件
1704003
USP
四丁酚醛
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
含有甲醛和环氧乙烷的4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚聚合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
tyloxapol
製造商/商標名
USP
CMC
0.018 mM
轉變溫度
cloud point 94.3 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
InChI 密鑰
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
它是烷基芳基聚醚醇类的非离子液体聚合物。 可用作表面活性剂。
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站
應用
泰洛沙泊(Tyloxapol)USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)