文件
1647001
USP
环戊丙酸睾酮
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
睾酮-17β-环戊丙酸酯, 17β-羟基-4-雄甾烯-3-酮-17-环戊丙酸酯, 4-雄甾烯-17β-醇-3-酮-17-环戊丙酸酯, Depovirin, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate, 环戊丙酸睾酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H40O3
CAS號碼:
分子量::
412.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
testosterone
製造商/商標名
USP
藥物控制
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
InChI 密鑰
HPFVBGJFAYZEBE-ZLQWOROUSA-N
基因資訊
human ... AR(367)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
應用
环戊丙酸睾酮(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3