1553815
USP
Pramipexole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
Dexpramipexole dihydrochloride, (R)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazole dihydrochloride // (R)-Pramipexole dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-6-(propylamino)-benzothiazole-2-amine dihydrochloride, (R)-Pramipexole dihydrochloride, KNS 760704, R-(+)-Pramipexole dihydrochloride, RPPX, SND 919CL2X
About This Item
推薦產品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
pramipexole
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Cl.Cl.CCCN[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI 密鑰
QMNWXHSYPXQFSK-XCUBXKJBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3