文件
1500502
USP
微粒计数集
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
聚苯乙烯微球混悬液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
形狀
particles
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
颗粒计数集 USP 参考标准,用于指定的质量测试和分析。
还可用于校准、回收率研究,并根据美国药典(USP)通则的参考标准精确计算颗粒数:
  • 〈1788.1〉 用于测定亚可见颗粒物质的光遮蔽法
  • 〈1788.3〉 用于测定亚可见颗粒物质的流动成像法
  • 〈1788〉 用于测定不可见颗粒物质的方法
另外,用于显微镜制备的方法系统适用性评估以及培训师和操作人员之间的比较计数。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
?1788.2? Membrane microscope method for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
?1788.3? Flow imaging method for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
?1788? Methods for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
?1788.1? Light obscuration method for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)