重要文件
1375127
USP
氯化锰
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
氯化锰 四水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
MnCl2 · 4H2O
CAS號碼:
分子量::
197.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
manganese
製造商/商標名
USP
mp
58 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
氯化镁USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)