API 家族
lysine
製造商/商標名
USP
mp
263 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
L-赖氨酸盐酸盐 USP 参考标准用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论通过薄层色谱(TLC)法进行鉴定和杂质分析:
还可用于制备标准和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论通过薄层色谱(TLC)法进行鉴定和杂质分析:
- 赖氨酸盐酸盐片
- 赖氨酸盐酸盐
- 精氨酸盐酸盐
- 精氨酸
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Lysine Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia, 30(5), 5135-5135 (2013)
Arginine Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 44(5), 371-371 (2020)
Lysine Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 2701-2701 (2023)
Arginine
United States Pharmacopeia, 44(5), 371-371 (2023)