1335610
USP
Ibutilide fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 885.23 ([(C20H36N2O3S)2 . C4H4O4])
同義詞:
Ibutilide hemifumarate salt, (±)-N-[4-[4-(Ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-methanesulfonamide hemifumarate salt, Corvert
About This Item
推薦產品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
ibutilide
分子量
monograph mol wt. 885.23
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c2ccc(NS(C)(=O)=O)cc2
InChI
1S/2C20H36N2O3S.C4H4O4/c2*1-4-6-7-8-9-16-22(5-2)17-10-11-20(23)18-12-14-19(15-13-18)21-26(3,24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*12-15,20-21,23H,4-11,16-17H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI 密鑰
PCIOHQNIRPWFMV-WXXKFALUSA-N
基因資訊
human ... KCNH2(3757)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1