API 家族
disopyramide
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OP(O)(O)=O.CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
CGDDQFMPGMYYQP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
- Disopyramide Phosphate Capsules
- Disopyramide Phosphate Extended-Release Capsules
生化/生理作用
分析報告
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3