API 家族
lidocaine
製造商/商標名
USP
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI 密鑰
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
利多卡因USP参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论进行测定、鉴定和杂质分析:
还可用于制备标准和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论进行测定、鉴定和杂质分析:
- 利多卡因
- 盐酸利多卡因外用溶液
- 盐酸利多卡因口服外用溶液
- 盐酸利多卡因胶浆
生化/生理作用
Na+通道阻滞剂;在肠胃外给药后可迅速被吸收的IB类抗心律失常药。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution
United States Pharmacopeia, 44(4), 2626-2626 (2020)
Lidocaine Hydrochloride Jelly
United States Pharmacopeia, 43(6), 2625-2625 (2020)
Cancers, 14(19) (2022-10-15)
Ethanol ablation is a minimally invasive, cost-effective method of destroying tumor tissue through an intratumoral injection of high concentrations of cytotoxic alcohol. Ethyl-cellulose ethanol (ECE) ablation, a modified version of ethanol ablation, contains the phase-changing polysaccharide ethyl-cellulose to reduce ethanol
Journal of dairy science (2024-06-15)
High-yield dairy cows typically undergo intense cellular metabolism, leading to oxidative stress in their mammary tissues. Our study found that these high-yield cows had significantly elevated levels of hydrogen peroxide (H2O2), lipoperoxidase, and total antioxidant capacity in their blood, compared
Lidocaine
United States Pharmacopeia, 43(3), 2620-2620 (2020)