1098049
USP
Cefprozil (E)-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
(6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido)-8-oxo-3-(1E)-propenyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, trans-Cefprozil
About This Item
推薦產品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
cefprozil
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
S1[C@H]2N(C(=C(C1)\C=C\C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C18H19N3O5S.H2O/c1-2-3-10-8-27-17-13(16(24)21(17)14(10)18(25)26)20-15(23)12(19)9-4-6-11(22)7-5-9;/h2-7,12-13,17,22H,8,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26);1H2/b3-2+;/t12-,13-,17-;/m1./s1
InChI 密鑰
ALYUMNAHLSSTOU-CIRGZYLNSA-N
一般說明
應用
Also, for use with USP monographs such as:
- Cefprozil Tablets
- Cefprozil for Oral Suspension
- Cefprozil
分析報告
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3