重要文件
1043502
USP
无水门冬酰胺
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
L-天冬酰胺, (S)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺, L-天冬氨酸-4-酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
132.12
Beilstein:
1723527
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
asparagine
製造商/商標名
USP
mp
235 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
應用
Asparagine anhydrous USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Asparagine
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
免責聲明
Sales restrictions may apply.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)