SU860051
1 of 10
Supelco
SU860104
钳口样品瓶,用于薄型密封
SU860097
顶空瓶,螺旋盖,圆底(仅小瓶),100个装
854181-U
顶空样品瓶(平顶圆底)
Sigma-Aldrich
27199
顶空样品瓶(透明玻璃材质,斜顶平底)
29056-U
R.A.M.™ (9mm) 螺纹口样品瓶,带瓶盖和隔膜的未组装便利套装
SU860053
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
29403-U
经过认证的钳口样品瓶,12×32mm
27539
PTFE/硅胶隔垫
SU860101
顶空样品瓶的磁性螺旋盖,18 mm螺纹,1.5mm隔垫,100个装
29378-U
经过认证的螺纹口样品瓶套装,12×32mm,9mm 螺纹,未组装
clear glass (Thin seal vial for SPME)round bottom
closure type crimp top vial
pkg of 100 ea
22.5 mm × 75.5 mm
20 mL
thread for 20 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Merck自动取样器试剂瓶_分析试剂瓶_分析色谱-默克生命科学
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 5
Z292036
27230-U
铝压接密封(无隔垫),银铝
SU860098
33280-U
压接钳
27229
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖