材料
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
描述
flat top
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
容積
20 mL
接頭
thread for 20 mm
相容性
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3