重要文件
SU860044
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Snap ring vials, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
特點
TopSert
包裝
pkg of 100 ea
存貨情形
not available in USA
外徑
11.6 mm
直徑× 高度
11.6 mm × 32 mm
容積
0.2 mL
接頭
thread for 11 mm
相容性
for use with 11 mm snap top seal
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)