重要文件
SU860093
Supelco
用于卡口样品瓶的瓶盖
clear polyethylene cap, red PTFE/silicone, thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
同義詞:
Snap ring vial caps
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear polyethylene cap
red PTFE/silicone
描述
snap cap
特點
closure type clear polyethylene snap cap
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
接頭
thread for 11 mm (snap ring)
相容性
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)