蒸汽密度
2.48 (vs air)
產品線
uniLAB™
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
包裝
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4943000LC)
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-40.0 °F
閃點(°C)
-40 °C
從最近期的版本中選擇一個:
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務