Merck
全部照片(4)
文件
1.11727
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, gradient grade, LiChrosolv®
同義詞:
乙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2OH
CAS號碼:
分子量::
46.07
Beilstein:
1718733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-578-6
NACRES:
NA.03
product name
酒精, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
等級
gradient grade
gradient grade
品質等級
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽壓力
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
683 °F
效力
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
透射率
225 nm, ≥60%
240 nm, ≥85%
260 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH值
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。乙醇是一种绿色环保溶剂,符合“更安全的溶剂和助剂”以及“使用可再生原料”的原则。点击此处了解更多信息。
LiChrosolv溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而是可重现分离的理想选择。由于在分析型HPLC中分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度””和“等度”级溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
應用
乙醇可用作溶剂:
  • 制备甲氰菊酯和联苯菊酯的储备标准和工作溶液。
  • 绿色分析化学中的替代、可持续溶剂。
準備報告
产品已经过0.2 μm滤器过滤
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
腳註
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
Ombeline C, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 31, 100510-100510 (2021)
Enantiomeric resolution of pyrethroids by high-performance liquid chromatography with diode-laser polarimetric detection.
Snchez, F Garca et al.
Journal of Chromatography A, 754, 97-102 (1996)
文章
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
查看全部