Key Documents
SAAR2436021
Formalin buffered neutral
10 % (v/v)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12191502
包裝
pkg of 20 L (SAAR2436021EL)
濃度
10 % (v/v)
儲存溫度
2-30°C
應用
For laboratory use only
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)