SAAR2236050
1 of 10
Sigma-Aldrich
E8008
乙二胺四乙酸 溶液
Supelco
1.09950
硫代硫酸钠溶液
E7889
乙二胺四乙酸 二钠盐 溶液
1.09147
2854
1.19778
钙标准液
SAFC
RES0114M-A7
MES 钠盐
03690
1.19786
铜标准液
E6511
乙二胺四乙酸 四钠盐 二水合物
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2236050LC)
0.1 M (0.2 N)
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Respiratory system
8A - Combustible corrosive hazardous materials
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?