重要文件
PHL85879
去甲槟榔次碱 盐酸盐
phyproof® Reference Substance
同義詞:
1,2,5,6-Tetrahydronicotinic acid hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H9NO2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
163.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
pharmaceutical
SMILES 字串
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
GABA uptake inhibitor.
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)