重要文件
PHL83418
球姜酮
phyproof® Reference Substance
同義詞:
(2E,6E,10E)-2,6,9,9-四甲基环十一烷-2,6,10-三烯-1-酮, 球姜酮(6CI,7CI)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H22O
CAS號碼:
分子量::
218.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7+
InChI 密鑰
GIHNTRQPEMKFKO-SKTNYSRSSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
TRAIL 诱导凋亡增效剂;DR4 和 DR5 诱导剂
Zerumbone 是一种 TRAIL 诱导的细胞凋亡增强剂。它通过上调 DR4 和 DR5 的表达及下调 cFLIP 而加强 TRAIL 诱导的细胞凋亡。Zerumbone 对正常人内皮细胞和皮肤成纤维细胞几乎无细胞毒性作用。Zerumbone 是从姜属植物 Zingiber zerumbet Smith(野生姜)中分离得到的一种倍半萜烯。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma zingiber
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)