重要文件
PHL82496
(−)-氧化石竹烯
phyproof® Reference Substance
同義詞:
β-石竹烯环氧化物, (-)-环氧石竹烯, (1R,4R,6R,10S)-9-亚甲基-4,12,12-三甲基-5-氧杂三环[8.2.0.04,6]十二烷, 反式-石竹烯氧化物, 石竹素
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24O
CAS號碼:
分子量::
220.35
Beilstein:
148213
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
crystals
製造商/商標名
PhytoLab
mp
62-63 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)