重要文件
PHL22470
Dillapiole
phyproof® Reference Substance
同義詞:
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14O4
CAS號碼:
分子量::
222.24
Beilstein:
196037
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (GC)
製造商/商標名
PhytoLab
技術
HPLC: suitable
密度
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
food and beverages
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
InChI 密鑰
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
包裝
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)