重要文件
96892
Supelco
1,4-丁二醇二缩水甘油醚
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18O4
CAS號碼:
分子量::
202.25
Beilstein:
115238
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽壓力
~10 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
InChI 密鑰
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)