重要文件
96606
Supelco
1-乙烯基咪唑
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H6N2
CAS號碼:
分子量::
94.11
Beilstein:
105321
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
InChI 密鑰
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)