重要文件
96355
Supelco
4,4′-双二苯基膦甲烷(环己胺)
analytical standard
同義詞:
4,4′-二氨基二环己基甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2(C6H10NH2)2
CAS號碼:
分子量::
210.36
Beilstein:
2079179
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 38 °C)
化驗
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
技術
HPLC: suitable
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
InChI 密鑰
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
318.2 °F - closed cup
閃點(°C)
159 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)